1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥98%, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
D600-03EA
0
CHF
D600-03
1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥98%, J.T.Baker®
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Formula:
C₄H₉NaO₃S Peso molecolare: 160,17 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007540 CAS Number: 2386-54-1 EINECS: 219-201-1 |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (C₄H₉NaO₃) (by titration) | ≥98 % |
Appearance | Passes Test |