N,N-Dimetilacetammide 99.99-100.00%, PESTINORM® per cromatografia di spazio di testa
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
85397.290EA
237
CHF
85397.290
N,N-Dimetilacetammide 99.99-100.00%, PESTINORM® per cromatografia di spazio di testa
N,N-Dimetilacetammide
Formula:
CH₃CON(CH₃)₂ Peso molecolare: 87,12 g/mol Punto di ebollizione: 166,1 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –20 °C Densità: 0,937 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008686 CAS Number: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119459339-27 Merck Index: 13,03254 |
Purity (GC) | min. 99.8% |
Identity (IR) | Complying |
Residue after evaporation | max. 0.0003%w/w |
Water (KF) | max. 0.05%w/w |
Color (APHA Pt-Co) | max. 10 |
GC-HS (Each class 1 solvent) | max. 1µg/g |
GC-HS (Each class 2 solvent) | max. 10µg/g |
GC-HS (Each class 3 solvent) | max. 50µg/g |
GC-HS (DMF) | max. 20µg/g |