Stampa…
Dimetilsolfossido ≥99.99%, PESTINORM® per cromatografia di spazio di testa
Fornitore: VWR Chemicals
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
85396.320EA 443 CHF
85396.320 85396.290
Dimetilsolfossido ≥99.99%, PESTINORM® per cromatografia di spazio di testa
Dimetilsolfossido
Formula: (CH₃)₂SO
Peso molecolare: 78,14 g/mol
Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 18,5 °C
Densità: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002089
CAS Number: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 99.8%
Identity (IR) Complying
Residue after evaporation max. 0.0003% w/w
Water (KF) max. 0.05% w/w
Color (APHA Pt-Co) max. 10
GC-HS (Each class 1 solvent) max. 1 µg/g
GC-HS (Each class 2 solvent) max. 10 µg/g
GC-HS (Each class 3 solvent) max. 50 µg/g
Learn more
About VWR
Mehr About VWR