Stampa…
EDTA sale bisodico concentrate for dilution to 0.1 mol in soluzione acquosa, ConvoL NORMADOSE® soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Acido etilendiamminotetracetico sale bisodicoIdranal III
Fiala per preparare 1 l di soluzione
84864.600EA 49.7 CHF
84864.600
EDTA sale bisodico concentrate for dilution to 0.1 mol in soluzione acquosa, ConvoL NORMADOSE® soluzione volumetrica
EDTA sale bisodico
Dose per la preparazione di 1 litro di soluzione 0.1 mol/1.
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Peso molecolare: 336,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070672
CAS Number: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Visualizza i codici
Titer (20°C) 0.0995 - 0.1005 mol/l
Learn more
About VWR
Mehr About VWR