Ammonio diidrogeno fosfato 100 g/l in water phosphate modifier for graphite furnace AAS, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07290.0050EA
198
CHF
1.07290.0050
Ammonio diidrogeno fosfato 100 g/l in water phosphate modifier for graphite furnace AAS, Supelco®
Ammonio diidrogeno fosfato
Formula:
NH₄H₂PO₄ Peso molecolare: 115,03 g/mol Punto di ebollizione: 100 °C Densità: 1,052 g/cm3 (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003396 CAS Number: 7722-76-1 |
Concentration ((NH₄)H₂PO₄) | 100 ± 2 g/l |