Stampa…
Diisopropile ossido ≥99.0% stabilizzato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Etere diisopropilico
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo 0,01 %
9243-22EA 334 CHF
9243-22 9243-03
Diisopropile ossido ≥99.0% stabilizzato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Diisopropile ossido
Formula: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Punto di ebollizione: 68,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –86 °C
Densità: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –28 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008880
CAS Number: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/45/2301145.jpg
Visualizza i codici
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay ((CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Color (APHA) ≤25
Residue after Evaporation ≤0.0100 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0007
Peroxide (as C₆H₁₄O₂) ≤0.05 %
Stabilized with approximately 0.01% Butylated Hydroxytoluene
Learn more
About VWR
Mehr About VWR