Stampa…
Calcio fosfato bibasico, anidro ≥98.0%, in polvere, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Synonyms: Calcio ortofosfato bibasico
1430-09
Calcio fosfato bibasico, anidro ≥98.0%, in polvere, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Calcio fosfato bibasico
Formula: CaHPO₄
Peso molecolare: 136,06 g/mol
Punto di fusione: 370 °C
Densità: 2,89 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010909
CAS Number: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 12,01739
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CaHPO₄) ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.25 %
Sulfate (SO₄) ≤0.05 %
Nitrate (NO₃) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Insoluble in HCl ≤0.09 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR