Stampa…
Ammonio tiocianato 0.1 N in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED® soluzione volumetrica, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Synonyms: Ammonio solfocianuro
5627-02EA 141 CHF
5627-02
Ammonio tiocianato 0.1 N in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED® soluzione volumetrica, J.T.Baker®
Ammonio tiocianato
Standardised at 25 °C against chemicals whose certification is traceable to NIST. Lot standardisation value, accurate to ±1 part per 1000, provided on label.
Formula: NH₄SCN
Peso molecolare: 76,12 g/mol
Densità: 1,10 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011428
CAS Number: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality 0.095 - 0.105
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
Learn more
About VWR
Mehr About VWR