ter-Butil metil etere ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Metossi-2-metilpropano
, MTBE
85027.290EA
86.9
CHF
85027.290
85027.460
85027.550
85027.320
ter-Butil metil etere ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
ter-Butil metil etere
Formula:
(CH₃)₃COCH₃ Peso molecolare: 88,15 g/mol Punto di ebollizione: 55,2 °C (1013 hPa) Punto di fusione: −108,6 °C Densità: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: −28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS Number: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 12,06111 |
Assay | Min. 99.0 % |
IR Spectrum | Passes test |
Colouration | Max. 10 APHA |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Peroxides (as H2O2) | Max. 1 ppm |
Water | Max. 0.05 % |