2-Bromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H61251.03EA
109
CHF
H61251.03
H61251.06
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₄BrFO₂ Peso molecolare: 219,01 g/mol Punto di fusione: 154…158 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01569539 CAS Number: 2252-37-1 |