Stampa…
Cromo (III) cloruro esaidrato 98-101%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
84839.260EA 98.9 CHF
84839.260
Cromo (III) cloruro esaidrato 98-101%, GPR RECTAPUR®
Cromo (III) cloruro esaidrato
Formula: CrCl₃·6H₂O
Peso molecolare: 266,45 g/mol
Punto di fusione: 85 °C
Densità: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149660
CAS Number: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02242
Visualizza i codici
Assay 98 - 101 %
Insolubility in water Max. 100 ppm
Substances not precipitated by NH4OH Max. 0.2 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Learn more
About VWR
Mehr About VWR