Stampa…
Blu di bromotimolo 1% in DMF Reag. Ph. Eur. 1012902
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
87797.180EA 58.6 CHF
87797.180
Blu di bromotimolo 1% in DMF Reag. Ph. Eur. 1012902
Blu di bromotimolo
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
Fornito con certificato d'analisi. Prodotto su richiesta. Per favore contattate il nostro Customer Service.
Formula: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Peso molecolare: 624,39 g/mol
Punto di ebollizione: 152 °C
Punto di fusione: –61 °C
Flash Pt: 58 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005872
CAS Number: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
UN: 2265
ADR: 3,III
Mehr About VWR