Stampa…
Formammide treated Reag. Ph. Eur. 1039201
Fornitore: VWR Chemicals
87838.180EA 81.6 CHF
87838.180
Formammide treated Reag. Ph. Eur. 1039201
Formammide
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
Formula: HCONH₂
Peso molecolare: 45,04 g/mol
MDL Number: MFCD00007941
CAS Number: 75-12-7
Mehr About VWR