Stampa…
Carbone attivo 0.3-0.5 mm (35-50 mesh) for gas chromatography, Supelco®
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09631.0500EA 0 CHF
1.09631.0500 1.09631.0100
Carbone attivo 0.3-0.5 mm (35-50 mesh) for gas chromatography, Supelco®
Carbone attivo
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3550 °C
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Visualizza i codici
Resolution 7.0 - 11.0
Bulk density 0.4 - 0.5 g/cm³
Zn (Zinc) ≤ 0.002 %
Particle size (0.3 - 0.5 mm) ≥ 70.0 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR