Caffeina, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
PHR1095-1GEA
89.3
CHF
PHR1095-1G
Caffeina, Supelco®
Caffeina
Formula:
C₈H₁₀N₄O₂ Peso molecolare: 194,19 g/mol Punto di fusione: 235…239 °C Densità: 1,23 g/cm³ (19 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005758 CAS Number: 58-08-2 EINECS: 200-362-1 Merck Index: 13,01636 |