Ammonio cerio (IV) nitrato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cerio (IV) ammonio nitrato
, Ammonio cerio nitrato
S33254.PGEA
0
CHF
S33254.PG
S33254.99
Ammonio cerio (IV) nitrato
Ammonio cerio (IV) nitrato
Formula:
(NH₄)₂Ce(NO₃)₆ Peso molecolare: 548,22 g/mol Punto di fusione: 107…108 °C Densità: 2,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151121 CAS Number: 16774-21-3 EINECS: 240-827-6 UN: 1477 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00509 |