Stampa…
Potassio perossidisolfato, BAKER INSTRA-ANALYZED® per analisi in tracce, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Perossodisolfato di dipotassioPotassio persolfato
3239-01EA 278 CHF
3239-01 3239-05
Potassio perossidisolfato, BAKER INSTRA-ANALYZED® per analisi in tracce, J.T.Baker®
Potassio perossidisolfato
Formula: K₂S₂O₈
Peso molecolare: 270,32 g/mol
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011386
CAS Number: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,07825
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (K₂S₂O₈) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chlorine Compounds (as Cl) ≤0.001 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤2.000 ppm
Trace Impurities - Mercury (Hg), For Information Only
Phosphate (PO₄) ≤2.5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Learn more
About VWR
Mehr About VWR