Stampa…
Ytterbium(III) fluoride
Fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS23557G100EA 0 CHF
ACTIAS23557G100 ACTIAS23557G25
Ytterbium(III) fluoride
Ytterbium(III) fluoride
Formula: F₃Yb
Peso molecolare: 230,04 g/mol
Punto di ebollizione: 2227 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1163,85…1179.85 °C
Densità: 8,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00049615
CAS Number: 13760-80-0
EINECS: 237-354-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR