Tetratilammonio cloruro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
J62507.14EA
62.6
CHF
J62507.14
J62507.22
Tetratilammonio cloruro
Tetratilammonio cloruro
Phase transfer catalyst
Formula:
C₈H₂₀ClN Peso molecolare: 165,71 g/mol Punto di fusione: 285 °C Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011828 CAS Number: 56-34-8 EINECS: 200-267-5 Merck Index: 12,09341 |