Stampa…
Streptomicina solfato reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
J61299.18EA 102 CHF
J61299.18 J61299.22
Streptomicina solfato reagente per coltura cellulare
Streptomycin sulphate
Inhibits initiation and causes misreading of rRNA in protein synthesis
Formula: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Peso molecolare: 1457,4 g/mol
Punto di fusione: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037023
CAS Number: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08983
Mehr About VWR