Stampa…
D(+)-Glucosio monoidrato, Calbiochem®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
4074-2EA 186 CHF
4074-2
D(+)-Glucosio monoidrato, Calbiochem®
D(+)-Glucosio monoidrato
Formula: C₆H₁₂O₆·H₂O
Peso molecolare: 198,17 g/mol
Punto di fusione: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149450
CAS Number: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/23/2302123.jpg
Mehr About VWR