Ferro (III) nitrato nonaidrato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
|
Attenzione
|
2018-01EA
214
CHF
2018-05
2018-01
Ferro (III) nitrato nonaidrato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ferro (III) nitrato nonaidrato
Formula:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Peso molecolare: 404 g/mol Punto di ebollizione: 125 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 47 °C Densità: 1,68 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149708 CAS Number: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,04057 |
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (Fe(NO₃)₃9H₂O) (by iodometry) | 98.0 - 101.0 % |
Insoluble Matter | ≤ 0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤ 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤ 0.01 % |
Magnesium (Mg) | ≤ 0.005 % |
Potassium (K) | ≤ 0.005 % |
Sodium (Na) | ≤ 0.05 % |
Manganese (Mn) | ≤ 0.01 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 1.5 - 2.5 |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |