Stampa…
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
Fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Attenzione
ACTIAS20369G25EA 0 CHF
ACTIAS20369G50 ACTIAS20369G250 ACTIAS20369G25
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅ClO₃
Peso molecolare: 172,57 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00002549
CAS Number: 3964-58-7
EINECS: 223-574-6
Mehr About VWR