Stampa…
Purine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
J60999.03EA 332 CHF
J60999.03
Purine ≥97%
Purine
Formula: C₅H₄N₄
Peso molecolare: 120,11 g/mol
Punto di ebollizione: 265 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 215…217 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079221
CAS Number: 120-73-0
EINECS: 204-421-2
Merck Index: 12,08129
Mehr About VWR