Stampa…
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12252500EA 65.4 CHF
EHERC12252500
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Formula: C₁₄H₂₂O₂
Peso molecolare: 222,33 g/mol
Punto di ebollizione: 334 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 212 °C
Densità: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008825
CAS Number: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
Mehr About VWR