Methanesulphonic anhydride
Fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Pericolo
|
ACTIAS24108G100EA
0
CHF
ACTIAS24108G500
ACTIAS24108G100
Methanesulphonic anhydride
Methanesulphonic anhydride
Formula:
C₂H₆O₅S₂ Peso molecolare: 174,2 g/mol Punto di fusione: 63…66 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007556 CAS Number: 7143-01-3 EINECS: 230-442-1 UN: 3261 ADR: 8,II |