Stampa…
Solforile cloruro 1 M in dichloromethane
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cloruro di solforile
H31899.APEA 118 CHF
H31899.AP
Solforile cloruro 1 M in dichloromethane
Solforile cloruro
Formula: Cl₂O₂S
Peso molecolare: 134,97 g/mol
Densità: 1,352
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011451
CAS Number: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
ADR: 8,III
Mehr About VWR