Imprimer
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H34259.03EA 187 CHF
H34259.03 H34259.MD
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD01568770
Numéro CAS: 320423-61-8