Imprimer
3-Fluoro-DL-phenylalanine pour la synthèse
Fournisseur: Merck
8.41409.0005EA 0 CHF
8.41409.0005
3-Fluoro-DL-phenylalanine pour la synthèse
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,2 g/mol
MDL Number: MFCD00004273
Numéro CAS: 2629-54-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II