Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
45626-100MGEA
81
CHF
45626-100MG
Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle, Supelco®
Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle
Formule:
C₁₉H₃₀O₅ MW: 338,44 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005842 Numéro CAS: 51-03-6 ONU: 3082 ADR: 9,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...