Imprimer

Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Attention


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.40080.0500EA 422 CHF
8.40080.0500
Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle
Formule: C₁₉H₃₀O₅
MW: 338,44 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00005842
Numéro CAS: 51-03-6
ONU: 3082
ADR: 9,III

Order Now

Résultats des tests de spécification

Solubility 0.01 g/l (25 °C)
Molar Mass 338.44 g/mol
Boiling Point 180 °C (1.3 hPa)
Vapor Pressure 0.02 hPa (60 °C)
Flash Point 212 °C
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR