Imprimer
(R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
42119.MCEA 52.5 CHF
42119.MC 42119.04 42119.02
(R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
(R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Chiral catalyst ligand
Formule: C₄₈H₄₀P₂
MW: 678,78 g/mol
Melting Pt: 255…257 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD01311709
Numéro CAS: 99646-28-3