Imprimer
5-Formyl-2-furanylboronic acid
Fournisseur: Molekula
MOLE83615216-1GEA 0 CHF
MOLE83615216-1G
5-Formyl-2-furanylboronic acid
5-Formyl-2-furanylboronic acid
Formule: C₅H₅BO₄
MW: 139,90 g/mol
MDL Number: MFCD01114696
Numéro CAS: 27329-70-0