2-Ethoxycyclohexanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
H27613.03EA
31.2
CHF
H27613.03
H27613.14
H27613.06
2-Ethoxycyclohexanone ≥98%
2-Ethoxycyclohexanone
Formule:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,20 g/mol Point d'ébullition: 85 °C (15 mmHg) Densité: 1,002 Point d'éclair: 54 °C (129 °F) température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00015377 Numéro CAS: 33371-97-0 ADR: 3,III |