Imprimer
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
Fournisseur: Molekula
MOLEM79358495EA 0 CHF
MOLEM79358495
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
MDL Number: MFCD00064088
Numéro CAS: 3767-28-0