α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L10070.03EA
128
CHF
L10070.03
L10070.06
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle ≥98%
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
Formule:
C₁₂H₁₅NO₈ MW: 301,25 g/mol Melting Pt: 206…207 °C |
MDL Number:
MFCD00064088 Numéro CAS: 3767-28-0 |