Acide nalidixique ≥98%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms:
1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
0677-250GEA
427
CHF
0677-250G
0677-50G
Acide nalidixique ≥98%, Haute Pureté
Acide nalidixique
Un agent bactéricide qui inhibe l'activité de l'ADN gyrase. Concentration d'utilisation recommandée : 15 µg/ml.
Formule:
C₁₂H₁₂N₂O₃ MW: 232,24 g/mol Melting Pt: 227°C |
MDL Number:
MFCD00006884 Numéro CAS: 389-08-2 |
Résultats des tests de spécification
Métaux lourds (en : Pb) |
|
Loss on Drying |
|
Melting Point | 225 °C - 231 °C |
Purity |
|
Residue on Ignition |