Imprimer
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H56265.03EA 677 CHF
H56265.03
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na) ≥98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Formule: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
MW: 370,43 g/mol
MDL Number: MFCD00036757
Numéro CAS: 102185-33-1