Imprimer
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22186.06EA 319 CHF
B22186.06 B22186.03
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥97%
4,4,4-Trifluorobutyric acid
Formule: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Point d'ébullition: 166…167 °C
Melting Pt: 29…32 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00077604
Numéro CAS: 406-93-9
ONU: 3261
ADR: 8,II