Imprimer
4-Fluoroindole ≥97%
H56011.03EA 484 CHF
H56011.03 H56011.06 H56011.MD
4-Fluoroindole ≥97%
4-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (0,4 mmHg)
Melting Pt: 30…32 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00055992
Numéro CAS: 387-43-9