Imprimer
Phosphate d'adénosine monohydraté
Fournisseur: Molekula
MOLEM81117744EA 0 CHF
MOLEM81117744
Phosphate d'adénosine monohydraté
Phosphate d'adénosine monohydraté
Formule: C₁₀H₁₄N₅O₇P·1H₂O
MW: 365,24 g/mol
MDL Number: MFCD00149360
Numéro CAS: 18422-05-4