Imprimer
2-Amino-5-bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine 96%
Attention
H54305.MDEA 205 CHF
H54305.MD H54305.03
2-Amino-5-bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine 96%
2-Amino-5-bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₃N₂
MW: 241,01 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD10758088
Numéro CAS: 79456-34-1