N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
201618-50GEA
529
CHF
201618-50G
201618-10G
N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine, Sigma-Aldrich®
N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine
Formule:
C₂₄H₂₁N₅ MW: 379,4570 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003904 Numéro CAS: 6368-72-5 |