Imprimer
Phosphocreatine sel de sodium, hydraté ≥98%, en poudre
Fournisseur: ICN Biomedicals
ICNA0219923505EA 131 CHF
ICNA0219923505
Phosphocreatine sel de sodium, hydraté ≥98%, en poudre
Phosphocreatine sel de sodium
Creatine phosphate is substrate for CPK determination.
  • Presentation: White Powder
Soluble in water (150 mg/ml-clear, colorless solution)
Formule: C₄H₈N₃O₅P·2Na
MW: 255,077 g/mol
MDL Number: MFCD00014351
Numéro CAS: 922-32-7
Order Now
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥98%
FTIR Conforms to Standard
pH (1% aq soln) 7 - 9
Moisture 22±3%
Transmittance 99.10%