D(+)-Ribono-1,4-lactone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms:
Acide D(+)-Ribonique γ-lactone
ACRO227830100EA
302
CHF
ACRO227830100
D(+)-Ribono-1,4-lactone 96%
D(+)-Ribono-1,4-lactone
Formule:
C₅H₈O₅ MW: 148,11 g/mol Melting Pt: 83…85 °C température de stockage: Réfrigérateur |
MDL Number:
MFCD00063241 Numéro CAS: 5336-08-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
GC | ≥95 % |
Residue after ignition | ≤0.2 % |
Specific optical rotation | +17° to +19° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O) |