Acide L(+)-tartrique ≥99% ACS
|
Danger
|
J316-100GEA
127
CHF
J316-100G
Acide L(+)-tartrique ≥99% ACS
Acide L(+)-tartrique
Chelates Na+, K+ monovalent cations.
Formule:
C₄H₆O₆ MW: 150,09 g/mol Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa) Melting Pt: 168…170 °C Densité: 1,759 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 150 °C (coupe fermée) |
MDL Number:
MFCD00064207 Numéro CAS: 87-69-4 Merck Index: 12,09237 |
Résultats des tests de spécification
Chloride |
|
Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤5 ppm |
Oxalate Test | Pass |
Phosphate | ≤0.001% |
Purity | ≥99% |
Residue after Ignition | ≤0.02% |
Sulphur Compounds | ≤0.002% |