Imprimer
Sodium L(+)-ascorbate 99-101% USP
Synonyms: L(+)-Ascorbate de sodium
0561-100GEA 32.9 CHF
0561-100G
Sodium L(+)-ascorbate 99-101% USP
Sodium L(+)-ascorbate
Ce produit est testé selon les spécifications USP
Formule: C₆H₇NaO₆
MW: 198,11 g/mol
Melting Pt: 219 °C
Densité: 1,799 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00082340
Numéro CAS: 134-03-2
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/69/2296969.jpg
Order Now
Résultats des tests de spécification
Heavy Metals ≤0.002%
Loss on Drying ≤0.25%
pH (10%, Water) @25 °C 7 – 8
Purity 99 – 101%
Specific Rotation 103 – 108°