Imprimer
Chlorure de choline ≥98.0%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Choline chlorure
0448-1KGEA 158 CHF
0448-1KG
Chlorure de choline ≥98.0%, Haute Pureté
Chlorure de choline
Formule: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139,62 g/mol
Melting Pt: 244−247 °C
Densité: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011721
Numéro CAS: 67-48-1
Merck Index: 13,02226
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/17/2296817.jpg
Order Now
Résultats des tests de spécification
1,4-Dioxane Pass
Arsenic 0.0002%
Heavy metals 0.001%
Moisture 0.5%
pH (25%, Water) @25 °C 4.5 − 7.5
Purity (Anhydrous) 98.0%
Residue on ignition 0.05%