Imprimer
Urée 7.8-8.2 M en solution aqueuse, Qualité ultra pure
Synonyms: Carbamide
E720-250MLEA 89.9 CHF
E720-250ML
Urée 7.8-8.2 M en solution aqueuse, Qualité ultra pure
Urée
Ce produit est couramment utilisé afin de dénaturer les acides nucléiques pour l'électrophorèse et afin d'étudier la structure secondaire et tertiaire des protéines.
Formule: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
MDL Number: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/02/7455302.jpg
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear and colorless liquid
Urea 7.8 Molar - 8.2 Molar