Imprimer
Acétophénone
EHERCA10022000EA 0 CHF
EHERCA10022000
Acétophénone
Acétophénone
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 201,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 20 °C
Densité: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82 °C
MDL Number: MFCD00008724
Numéro CAS: 98-86-2
ONU: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 13,00074